Print…
Boron trifluoride diethyl ether complex ≥98.0% (W)
Fornecedor: TCI
Perigo
B0527-100ML B0527-25ML B0527-500ML
TCIAB0527-100MLEA 21 EUR
TCIAB0527-100ML TCIAB0527-25ML TCIAB0527-500ML
Boron trifluoride diethyl ether complex ≥98.0% (W)
Boron trifluoride diethyl ether complex
Fórmula: C₄H₁₀BF₃O
Ponto de ebulição: 124°C
Ponto de Fusão: -60°C
Densidade: 1,125 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 59 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013194
Número CAS: 109-63-7
EINECS: 203-689-8
UN: 2604
ADR: 8,I
Merck Index: 14,01350
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b2df9dc2b5e23c29a62aa481370f8268ccc3f615&vid=b2df9dc2b5e23c29a62aa481370f8268ccc3f615&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (Gravimetric Method) 98.0 to 102.0 %