Print…
Paládio ≥99.95% (baseado nos metais), fio, recozido, Ø 0.4 mm (0.0159 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
46327.G1 46327.G5
46327.G1EA 594 EUR
46327.G1 46327.G5
Paládio ≥99.95% (baseado nos metais), fio, recozido, Ø 0.4 mm (0.0159 in)
Palladium
Fórmula: Pd
Ponto de ebulição: 3167 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 1555 °C
Densidade: 12,02 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011167
Número CAS: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
Merck Index: 12,07121