Cloreto de zinco ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
|
Perigo
|
Z0014-25G
Z0014-300G
TCIAZ0014-25GEA
20
EUR
TCIAZ0014-25G
TCIAZ0014-300G
Cloreto de zinco ≥98.0% (por análise titulométrica)
Cloreto de zinco
Fórmula:
ZnCl₂ Ponto de ebulição: 732°C Ponto de Fusão: 290°C Densidade: 2,91 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011295 Número CAS: 7646-85-7 EINECS: 231-592-0 UN: 2331 ADR: 8,III Merck Index: 14,10132 |
|
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Chelometric Titration) | min. 98.0 % |