Print…
Brometo de Zinco ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
Z0013-25G Z0013-300G
TCIAZ0013-25GEA 17 EUR
TCIAZ0013-25G TCIAZ0013-300G
Brometo de Zinco ≥98.0% (por análise titulométrica)
Brometo de Zinco
Fórmula: Br₂Zn
Ponto de ebulição: 697°C
Ponto de Fusão: 394°C
Densidade: 4,22 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011294
Número CAS: 7699-45-8
EINECS: 231-718-4
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 14,01029
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cf82e53e0b33c6e34dae9354da3ffea74cbb1287&vid=9f54803a93bbcc85a8b9b8523cedc6a163b7e2e7&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %