Print…
Triphenylphosphine ≥95.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
T0519-25G T0519-500G T0519-100G
TCIAT0519-25GEA 17 EUR
TCIAT0519-25G TCIAT0519-500G TCIAT0519-100G
Triphenylphosphine ≥95.0% (por análise titulométrica)
Triphenylphosphine
Fórmula: C₁₈H₁₅P
Ponto de ebulição: 260°C
Ponto de Fusão: 79 °C
Densidade: 1,194 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 180 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003043
Número CAS: 603-35-0
EINECS: 210-036-0
Merck Index: 14,09743
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aebe0c3e17ddb3c6f12093e1915d0d56d67894eb&vid=aebe0c3e17ddb3c6f12093e1915d0d56d67894eb&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 95.0 %
Melting point 80.0 to 82.0 deg-C
Solubility in Toluene very faint turbidity