Print…
Triisopropylsilane ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
T1533-100ML T1533-25ML T1533-5ML
TCIAT1533-100MLEA 66 EUR
TCIAT1533-100ML TCIAT1533-25ML TCIAT1533-5ML
Triisopropylsilane ≥98.0% (por GC)
Triisopropylsilane
Fórmula: C₉H₂₂Si
Ponto de ebulição: 166°C
Densidade: 0,7734 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 37°C
Número MDL : MFCD00009657
Número CAS: 6485-79-6
EINECS: 464-880-1
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=476a2193bc8767e9dbe4c499f615b0630f878d01&vid=476a2193bc8767e9dbe4c499f615b0630f878d01&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %