Print…
4-Nitrocinnamic acid ≥99.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
N0355-10G N0355-25G
TCIAN0355-10GEA 41 EUR
TCIAN0355-10G TCIAN0355-25G
4-Nitrocinnamic acid ≥99.0% (por análise titulométrica)
4-Nitrocinnamic acid
Fórmula: C₉H₇NO₄
Número MDL : MFCD00007381
Número CAS: 619-89-6
EINECS: 210-617-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a4681eb455cd9be310ec3847e4469736bafd11c4&vid=b9d81111fb9cabe8acf994fca10681defe5e0175&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Solubility in 1mol/L NaOH almost transparency