Print…
4-Chlorocinnamic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
C0149-25G C0149-500G
TCIAC0149-25GEA 39 EUR
TCIAC0149-25G TCIAC0149-500G
4-Chlorocinnamic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4-Chlorocinnamic acid
Fórmula: C₉H₇ClO₂
Ponto de ebulição: 311 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 252…254 °C
Número MDL : MFCD00004396
Número CAS: 1615-02-7
EINECS: 216-564-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a43b81efbe516bafc0a1d4148dc13c47b9873abb&vid=615eede5c0d33da0c45b93b9d474f07225d09909&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Methanol very faint turbidity