Print…
4-Bromocinnamic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
B1690-25G B1690-5G
TCIAB1690-25GEA 77 EUR
TCIAB1690-25G TCIAB1690-5G
4-Bromocinnamic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4-Bromocinnamic acid
Fórmula: C₉H₇BrO₂
Número MDL : MFCD00004394
Número CAS: 1200-07-3
EINECS: 214-850-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b7c8e4e34e267c38e8e68d267c1e3de64e1b9872&vid=b7c8e4e34e267c38e8e68d267c1e3de64e1b9872&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Pyridine almost transparency