Print…
4-(Trifluoromethyl)cinnamic acid ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: trans-4-(Trifluoromethyl)cinnamic acid
T2499-1G T2499-25G T2499-5G
TCIAT2499-1GEA 19 EUR
TCIAT2499-1G TCIAT2499-25G TCIAT2499-5G
4-(Trifluoromethyl)cinnamic acid ≥98.0% (por GC)
4-(Trifluoromethyl)cinnamic acid
Fórmula: C₁₀H₇F₃O₂
Número MDL : MFCD00002696
Número CAS: 16642-92-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c1a83b9fb1777b29cb28ce9137b5dcc4e1c8e49a&vid=c1a83b9fb1777b29cb28ce9137b5dcc4e1c8e49a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %