Print…
Ácido fumárico ≥99.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
F0067-25G F0067-500G
TCIAF0067-25GEA 16 EUR
TCIAF0067-25G TCIAF0067-500G
Ácido fumárico ≥99.0% (por GC, análise de titulação)
Ácido fumárico
Fórmula: C₄H₄O₄
Ponto de ebulição: 356 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 287°C
Densidade: 1,625 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 273 °C
Número MDL : MFCD00002700
Número CAS: 110-17-8
EINECS: 203-743-0
Merck Index: 14,04287
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e21f7e9afb6b200e1efd8a975187627f1ea2bf00&vid=e21f7e9afb6b200e1efd8a975187627f1ea2bf00&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Solubility in Methanol almost transparency