Print…
Ácido sórbico ≥99.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
S0053-25G S0053-500G
TCIAS0053-25GEA 16 EUR
TCIAS0053-25G TCIAS0053-500G
Ácido sórbico ≥99.0% (por HPLC, análise de titulação)
Ácido sórbico
Fórmula: CH₃CH=CHCH=CHCOOH
Ponto de ebulição: 228°C
Ponto de Fusão: 132…135 °C
Densidade: 1,204 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002703
Número CAS: 110-44-1
EINECS: 203-768-7
Merck Index: 14,08721
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c5ab102c2d1b6f9f6502dfe6da09dc6fbaa0372d&vid=c5ab102c2d1b6f9f6502dfe6da09dc6fbaa0372d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 133.0 to 136.0 deg-C
Solubility in Acetone very faint turbidity