Print…
Tiocianato de metilo ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
T0201-25ML T0201-500ML T0201-100ML
TCIAT0201-25MLEA 35 EUR
TCIAT0201-25ML TCIAT0201-500ML TCIAT0201-100ML
Tiocianato de metilo ≥98.0% (por GC)
Tiocianato de metilo
Fórmula: C₂H₃NS
Ponto de ebulição: 130°C
Ponto de Fusão: –5 °C
Densidade: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 38°C
Número MDL : MFCD00001830
Número CAS: 556-64-9
EINECS: 209-134-6
UN: 1992
ADR: 3,III
Merck Index: 14,06127
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6edfda71961d19faefd697571d0a3d882abfac09&vid=6edfda71961d19faefd697571d0a3d882abfac09&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %