Print…
Ethyl thiocyanate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Ethyl Rhodanide, Thiocyanic acid ethyl ester
T0200-25ML T0200-500ML
TCIAT0200-25MLEA 166 EUR
TCIAT0200-25ML TCIAT0200-500ML
Ethyl thiocyanate ≥98.0% (por GC)
Ethyl thiocyanate
Fórmula: C₃H₅NS
Ponto de ebulição: 145°C
Ponto de Fusão: –86 °C
Densidade: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 42°C
Número MDL : MFCD00001834
Número CAS: 542-90-5
EINECS: 208-833-3
UN: 1992
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=61ea27fb839ed49080d046787b98a36e5a879da3&vid=61ea27fb839ed49080d046787b98a36e5a879da3&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %