Print…
Brometo de Tetrapropilamonio ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
T0694-25G T0694-500G
TCIAT0694-25GEA 16 EUR
TCIAT0694-25G TCIAT0694-500G
Brometo de Tetrapropilamonio ≥98.0% (por análise titulométrica)
Brometo de Tetrapropilamonio
Fórmula: C₁₂H₂₈BrN
Ponto de Fusão: 265…274 °C
Número MDL : MFCD00011840
Número CAS: 1941-30-6
EINECS: 217-727-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=432cb826b9a3513ab83a5cfc436b91e3ad02d9c2&vid=432cb826b9a3513ab83a5cfc436b91e3ad02d9c2&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency