Print…
Brometo de Tetraoctilamonio ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
T1603-10G T1603-25G
TCIAT1603-10GEA 35 EUR
TCIAT1603-10G TCIAT1603-25G
Brometo de Tetraoctilamonio ≥98.0% (por análise titulométrica)
Brometo de Tetraoctilamonio
Fórmula: C₃₂H₆₈BrN
Ponto de Fusão: ~ 96 °C
Ponto de Inflamação: 100 °C
Número MDL : MFCD00011863
Número CAS: 14866-33-2
EINECS: 238-936-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9e75d3e28c9f8d49b207d9626e571dc538baea35&vid=9e75d3e28c9f8d49b207d9626e571dc538baea35&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 96.0 to 99.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency