Print…
Cloreto de tetrametilamónio ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
T0136-25G T0136-500G
TCIAT0136-25GEA 17 EUR
TCIAT0136-25G TCIAT0136-500G
Cloreto de tetrametilamónio ≥98.0% (por análise titulométrica)
Cloreto de tetraetilamónio
Fórmula: (CH₃)₄NCl
Ponto de Fusão: > 300 °C
Densidade: 1,169 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: ≥ 100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011628
Número CAS: 75-57-0
EINECS: 200-880-8
UN: 2811
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a0abdb045a6d68f186ae980c7f9df12ad066c5e4&vid=a0abdb045a6d68f186ae980c7f9df12ad066c5e4&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency