Print…
Brometo de tetraetilamónio ≥97.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
T0135-25G T0135-500G
TCIAT0135-25GEA 21 EUR
TCIAT0135-25G TCIAT0135-500G
Brometo de tetraetilamónio ≥97.0% (por análise titulométrica)
Brometo de tetraetilamónio
Fórmula: C₄H₁₂BrN
Ponto de ebulição: ? 360 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,56 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00011626
Número CAS: 64-20-0
EINECS: 200-581-2
UN: 2811
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=60884d4403d377a303b90fe3e433e8a6565fb0bb&vid=60884d4403d377a303b90fe3e433e8a6565fb0bb&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Solubility in Water almost transparency