Print…
Brometo de tetraetilamónio ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Tetrylammonium bromide
T0094-25G T0094-500G
TCIAT0094-25GEA 16 EUR
TCIAT0094-25G TCIAT0094-500G
Brometo de tetraetilamónio ≥98.0% (por análise titulométrica)
Brometo de tetraetilamónio
Fórmula: C₈H₂₀BrN
Peso Molecular: 210.16 g/mol
Ponto de Fusão: 285°C
Número MDL : MFCD00011825
Número CAS: 71-91-0
EINECS: 200-769-4
Merck Index: 14,09199
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=13ed904e97bcdb01f1a71c12d219d6fe202c1391&vid=13ed904e97bcdb01f1a71c12d219d6fe202c1391&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency