Print…
Ethyl myristate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
M0479-25ML M0479-500ML M0479-100ML
TCIAM0479-25MLEA 16 EUR
TCIAM0479-25ML TCIAM0479-500ML TCIAM0479-100ML
Ethyl myristate ≥98.0% (por GC)
Ethyl myristate
Fórmula: C₁₆H₃₂O₂
Ponto de ebulição: 309°C
Densidade: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 167°C
Número MDL : MFCD00008984
Número CAS: 124-06-1
EINECS: 204-675-4
Merck Index: 14,06333
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f8aaee6c6f8ab93955479e7d733cb3864dfacd6b&vid=f8aaee6c6f8ab93955479e7d733cb3864dfacd6b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %