Print…
Tetrabutyltin ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Tetrabutylstannane, Tetra-n-butyltin
T0058-25G T0058-500G
TCIAT0058-25GEA 26 EUR
TCIAT0058-25G TCIAT0058-500G
Tetrabutyltin ≥95.0% (por GC)
Tetrabutyltin
Fórmula: C₁₆H₃₆Sn
Peso Molecular: 347.17 g/mol
Ponto de ebulição: 302°C
Ponto de Fusão: -97
Ponto de Inflamação: 107°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009422
Número CAS: 1461-25-2
EINECS: 215-960-8
UN: 2788
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e9ed1a2ceadccfb4e3a55387a3c550ff3a0f8e89&vid=e9ed1a2ceadccfb4e3a55387a3c550ff3a0f8e89&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %