Print…
Tetrabutylammonium chloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
T0055-100G T0055-25G T0055-5G
TCIAT0055-100GEA 307 EUR
TCIAT0055-100G TCIAT0055-25G TCIAT0055-5G
Tetrabutylammonium chloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Tetrabutylammonium chloride
Fórmula: C₁₆H₃₆ClN
Peso Molecular: 277.92 g/mol
Ponto de Fusão: 70°C
Ponto de Inflamação: 110
Número MDL : MFCD00011635
Número CAS: 1112-67-0
EINECS: 214-195-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=499cfeab81862d6395b92994506f1baed03e9cba&vid=499cfeab81862d6395b92994506f1baed03e9cba&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency
Water max. 1.0 %