sulfato de estreptomicina ≥95.0% (por nitrogênio total e análise de titulação)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
S0585-25G
S0585-500G
TCIAS0585-25GEA
26
EUR
TCIAS0585-25G
TCIAS0585-500G
sulfato de estreptomicina ≥95.0% (por nitrogênio total e análise de titulação)
Streptomycin sulphate
Fórmula:
C₂₁H₃₉N₇O₁₂·1.5H₂SO₄ Ponto de Fusão: 250 °C Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00037023 Número CAS: 3810-74-0 EINECS: 223-286-0 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,08826 |
|
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 95.0 % (calcd.on dried substance) |
Purity (Neutralization titration) | min. 95.0 % (calcd.on dried substance) |
Specific rotation [a]20/D | -79.0 to -88.0 deg (C=1, H2O) (calcd.on dried substance) |
Drying loss | max. 5.0 % |