Print…
Tween® 40 (Polysorbate) para pesquisa bioquímica
Fornecedor: TCI
T2531-25G T2531-5G
TCIAT2531-25GEA 19 EUR
TCIAT2531-25G TCIAT2531-5G
Tween® 40 (Polysorbate) para pesquisa bioquímica
Tween® 40 (Polysorbate)
Fórmula: C₆₂H₁₂₂O₂₆
Ponto de ebulição: ? 100 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 268°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00165345
Número CAS: 9005-66-7
Encomendar
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid to cloudy liquid
Water max. 5.0 %
Saponification Value 41.0 to 55.0
Acid Value max. 4.0
Suitability for protein-analysis to pass test