Print…
Tween® 40 (Polysorbate)
Fornecedor: TCI
T0544-25G T0544-500G
TCIAT0544-25GEA 16 EUR
TCIAT0544-25G TCIAT0544-500G
Tween® 40 (Polysorbate)
Tween® 40 (Polysorbate)
Fórmula: C₆₂H₁₂₂O₂₆
Ponto de ebulição: ? 100 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: ≥ 149 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00165345
Número CAS: 9005-66-7
Encomendar
Appearance Light yellow to Amber to Dark green clear liquid to cloudy liquid
Water max. 5.0 %
Saponification Value 41.0 to 55.0
Acid Value max. 4.0