Print…
Tween® 20 (Polysorbate)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Polyoxyethylene sorbitan monolaurate
T0543-25G T0543-500G
TCIAT0543-25GEA 16 EUR
TCIAT0543-25G TCIAT0543-500G
Tween® 20 (Polysorbate)
Tween® 20 (Polysorbate)
Fórmula: C₅₈H₁₁₄O₂₆
Peso Molecular: 1227.53 g/mol
Ponto de Inflamação: 297°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00165986
Número CAS: 9005-64-5
EINECS: 500-018-3
Encomendar
Appearance Light yellow to Yellow clear liquid
Saponification Value 43.0 to 53.0
Acid Value max. 3.0