Print…
Própionato de metilo ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Propanoic acid methyl ester
P0508-25ML P0508-500ML
TCIAP0508-25MLEA 16 EUR
TCIAP0508-25ML TCIAP0508-500ML
Própionato de metilo ≥99.0% (por GC)
Própionato de metilo
Fórmula: C₄H₈O₂
Ponto de ebulição: 80°C
Ponto de Fusão: -88°C
Densidade: 0,91 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: -4°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009306
Número CAS: 554-12-1
EINECS: 209-060-4
UN: 1248
ADR: 3,II
Merck Index: 14,06112
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee64c0d09794e86969c8bf59d36644293bf59f88&vid=ee64c0d09794e86969c8bf59d36644293bf59f88&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %