Print…
Própionato de etilo ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
P0505-25ML P0505-500ML
TCIAP0505-25MLEA 16 EUR
TCIAP0505-25ML TCIAP0505-500ML
Própionato de etilo ≥99.0% (por GC)
Própionato de etilo
Fórmula: C₅H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 99°C
Ponto de Fusão: –74 °C
Densidade: 0,89 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 9°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009308
Número CAS: 105-37-3
EINECS: 203-291-4
UN: 1195
ADR: 3,II
Merck Index: 14,03847
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=95e2fe73279e9dde51a839b9e4b3e7cfa027f09b&vid=95e2fe73279e9dde51a839b9e4b3e7cfa027f09b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %