Print…
Cloreto de propionilo ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
P0516-25G P0516-500G
TCIAP0516-25GEA 28 EUR
TCIAP0516-25G TCIAP0516-500G
Cloreto de propionilo ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Cloreto de propionilo
Fórmula: C₃H₅ClO
Ponto de ebulição: 80°C
Ponto de Fusão: –94°C
Densidade: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 12°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000745
Número CAS: 79-03-8
EINECS: 201-170-0
UN: 1815
ADR: 3,II
Merck Index: 14,07828
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=271e5aa0e0c4384ba8a7326dd4eb5ad8f35cc2d8&vid=271e5aa0e0c4384ba8a7326dd4eb5ad8f35cc2d8&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %