Print…
n-Propionato de butilo ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Propionic acid butyl ester
P0502-25ML P0502-500ML
TCIAP0502-25MLEA 16 EUR
TCIAP0502-25ML TCIAP0502-500ML
n-Propionato de butilo ≥99.0% (por GC)
n-Propionato de butilo
Fórmula: C₇H₁₄O₂
Ponto de ebulição: 146°C
Ponto de Fusão: –90 °C
Densidade: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 42°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009448
Número CAS: 590-01-2
EINECS: 209-669-5
UN: 1914
ADR: 3,III
Merck Index: 14,01587
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=468cb9280c9527cee0464bf25e80ce91ffc82d11&vid=468cb9280c9527cee0464bf25e80ce91ffc82d11&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %