Print…
Propionamide ≥98.0% (por GC, nitrogênio total)
Fornecedor: TCI
P0499-25G P0499-500G
TCIAP0499-25GEA 67 EUR
TCIAP0499-25G TCIAP0499-500G
Propionamide ≥98.0% (por GC, nitrogênio total)
Propionamide
Fórmula: C₃H₇NO
Ponto de ebulição: 213°C
Ponto de Fusão: 79 °C
Densidade: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00008039
Número CAS: 79-05-0
EINECS: 201-172-1
Merck Index: 14,07824
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3efef2ceb24445a039073ff27b2510742068d86f&vid=3efef2ceb24445a039073ff27b2510742068d86f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 77.0 to 82.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency