Print…
Polietilenoglicol 600
Fornecedor: TCI
P1187-25G P1187-500G
TCIAP1187-25GEA 16 EUR
TCIAP1187-25G TCIAP1187-500G
Polietilenoglicol 600
Polietilenoglicol 600
Fórmula: H(OCH₂CH₂)nOH
Ponto de ebulição: ? 250 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 17…22 °C
Densidade: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 270 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00081839
Número CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Merck Index: 14,07568
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to lump
Freezing point 17.0 to 21.0 deg-C
pH 4.0 to 7.0 (50g/L, 25deg-c)
Average molecular weight 550 to 650