Print…
Polietilenoglicol 4000
Fornecedor: TCI
Sinônimos: PEG 4000
P0885-25G P0885-500G
TCIAP0885-25GEA 16 EUR
TCIAP0885-25G TCIAP0885-500G
Polietilenoglicol 4000
Polietilenoglicol 4000
Fórmula: H(OCH₂CH₂)nOH
Ponto de ebulição: 250 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 53…58 °C
Densidade: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 250 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00081839
Número CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Merck Index: 14,07568
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Average molecular weight 2,600 to 3,800
Melting point 56.0 to 60.0 deg-C