Print…
Polietilenoglicol 300
Fornecedor: TCI
Sinônimos: PEG 300
H0543-25G H0543-500G
TCIAH0543-25GEA 16 EUR
TCIAH0543-25G TCIAH0543-500G
Polietilenoglicol 300
Polietilenoglicol 300
Fórmula: H(OCH₂CH₂)nOH
Peso Molecular: 300 g/mol
Ponto de Inflamação: 196°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00081839
Número CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Merck Index: 14,07568
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Average molecular weight 290 to 305