Print…
Polietilenoglicol 200
Fornecedor: TCI
Sinônimos: PEG 200, Ethylene glycol polymer average Mn 200
P0840-25G P0840-500G
TCIAP0840-25GEA 16 EUR
TCIAP0840-25G TCIAP0840-500G
Polietilenoglicol 200
Polietilenoglicol 200
Fórmula: H(OCH₂CH₂)nOH
Peso Molecular: 200 g/mol
Ponto de Inflamação: 171°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01779596
Número CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Merck Index: 14,07568
Encomendar
Appearance Colorless clear liquid
Average molecular weight 190 to 210