Print…
Bifenilo ≥99.5% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B0465-25G B0465-500G
TCIAB0465-25GEA 16 EUR
TCIAB0465-25G TCIAB0465-500G
Bifenilo ≥99.5% (por GC)
Bifenilo
Fórmula: C₁₂H₁₀
Ponto de ebulição: 256°C
Ponto de Fusão: 68…70 °C
Densidade: 1,175 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 113 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003054
Número CAS: 92-52-4
EINECS: 202-163-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,03314
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=417ad70b9bfe414891502b3b2a8630510216507f&vid=417ad70b9bfe414891502b3b2a8630510216507f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 99.5 %
Melting point 69.0 to 72.0 deg-C
Solubility in EtOH almost transparency