Ethyl valerate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
Sinônimos:
Ethyl Pentanoate, Valeric acid ethyl ester
V0004-25ML
V0004-500ML
TCIAV0004-25MLEA
16
EUR
TCIAV0004-25ML
TCIAV0004-500ML
Ethyl valerate ≥98.0% (por GC)
Ethyl valerate
Fórmula:
C₇H₁₄O₂ Peso Molecular: 130.19 g/mol Ponto de ebulição: 145°C Ponto de Fusão: -91 Ponto de Inflamação: 41°C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009479 Número CAS: 539-82-2 EINECS: 208-726-1 UN: 3272 Merck Index: 12,10042 |
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |