Print…
Valeryl chloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Pentanoyl chloride, Valeroyl chloride
V0010-25ML V0010-500ML V0010-100ML
TCIAV0010-25MLEA 16 EUR
TCIAV0010-25ML TCIAV0010-500ML TCIAV0010-100ML
Valeryl chloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Valeryl chloride
Fórmula: C₅H₉ClO
Peso Molecular: 120.58 g/mol
Ponto de ebulição: 126°C
Ponto de Fusão: –110°C
Ponto de Inflamação: 32°C
Número MDL : MFCD00000757
Número CAS: 638-29-9
EINECS: 211-330-1
UN: 2502
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0772b4d6d8d305a7feb2ee1145fffbb3221001de&vid=0772b4d6d8d305a7feb2ee1145fffbb3221001de&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %