Print…
Fosfato de trimetilo ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
P0271-25G P0271-500G
TCIAP0271-25GEA 18 EUR
TCIAP0271-25G TCIAP0271-500G
Fosfato de trimetilo ≥98.0% (por GC)
Fosfato de trimetilo
Fórmula: C₃H₉O₄P
Ponto de ebulição: 197°C
Ponto de Fusão: –46°C
Densidade: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 107°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008348
Número CAS: 512-56-1
EINECS: 208-144-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=008f85c1ddec375a085be0fb04b38b3bd5e7a4d0&vid=008f85c1ddec375a085be0fb04b38b3bd5e7a4d0&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %