Print…
Fosfato de trietilo ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
P0270-25G P0270-500G
TCIAP0270-25GEA 16 EUR
TCIAP0270-25G TCIAP0270-500G
Fosfato de trietilo ≥99.0% (por GC)
Fosfato de trietilo
Fórmula: C₆H₁₅O₄P
Peso Molecular: 182.16 g/mol
Ponto de ebulição: 216°C
Ponto de Fusão: -57
Ponto de Inflamação: 111°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009077
Número CAS: 78-40-0
EINECS: 201-114-5
Merck Index: 14,09674
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cad420bd9e4282a37f5522d63e9bbe7a51007de2&vid=cad420bd9e4282a37f5522d63e9bbe7a51007de2&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %