Print…
Tripropyl borate ≥99.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
B0134-25ML B0134-500ML
TCIAB0134-25MLEA 20 EUR
TCIAB0134-25ML TCIAB0134-500ML
Tripropyl borate ≥99.0% (por análise titulométrica)
Tripropyl borate
Fórmula: C₉H₂₁BO₃
Ponto de ebulição: 180°C
Densidade: 0,857 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 32°C
Número MDL : MFCD00009366
Número CAS: 688-71-1
EINECS: 211-703-9
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=edb70212835ccdb2635cbe2090241f07f6881cff&vid=edb70212835ccdb2635cbe2090241f07f6881cff&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %