Print…
Borato de trimetilo ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
B0522-25ML B0522-500ML B0522-100ML
TCIAB0522-25MLEA 17 EUR
TCIAB0522-25ML TCIAB0522-500ML TCIAB0522-100ML
Borato de trimetilo ≥98.0% (por análise titulométrica)
Borato de trimetilo
Fórmula: C₃H₉BO₃
Ponto de ebulição: 67 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: -29°C
Densidade: 0,915 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: -8°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00008346
Número CAS: 121-43-7
EINECS: 204-468-9
UN: 2416
ADR: 3,II
Merck Index: 14,09712
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0ead84429d4015e754172931f5028eb4745100a8&vid=0ead84429d4015e754172931f5028eb4745100a8&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Boric acid max. 0.5 %