Print…
Borato de trietilo ≥97.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
B0520-25ML B0520-500ML B0520-100ML
TCIAB0520-25MLEA 16 EUR
TCIAB0520-25ML TCIAB0520-500ML TCIAB0520-100ML
Borato de trietilo ≥97.0% (por análise titulométrica)
Borato de trietilo
Fórmula: C₆H₁₅BO₃
Ponto de ebulição: 118°C
Ponto de Fusão: –85°C
Densidade: 0,858 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 11°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012846
Número CAS: 150-46-9
EINECS: 205-760-9
UN: 1176
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c7b6e5251e8559cc3d938d80d701ef62910f2a38&vid=c7b6e5251e8559cc3d938d80d701ef62910f2a38&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %