Print…
Methyl stearate ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Stearic acid methyl ester, Methyl octadecanoate
S0080-25G S0080-500G
TCIAS0080-25GEA 17 EUR
TCIAS0080-25G TCIAS0080-500G
Methyl stearate ≥97.0% (por GC)
Methyl stearate
Fórmula: CH₃(CH₂)₁₆CO₂CH₃
Ponto de ebulição: 355 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 37…39 °C
Densidade: 1,007 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009005
Número CAS: 112-61-8
EINECS: 203-990-4
Merck Index: 12,08959
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3c266bd0d80747c6ccfcf9bb1e529834c1b8c776&vid=3c266bd0d80747c6ccfcf9bb1e529834c1b8c776&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 38.0 to 42.0 deg-C