Print…
Ethyl stearate ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Stearic acid ethyl ester, Ethyl octadecanoate
S0079-25G S0079-250G
TCIAS0079-25GEA 24 EUR
TCIAS0079-25G TCIAS0079-250G
Ethyl stearate ≥96.0% (por GC)
Ethyl stearate
Fórmula: C₂₀H₄₀O₂
Peso Molecular: 312.54 g/mol
Ponto de ebulição: 199°C
Ponto de Fusão: 31
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00009006
Número CAS: 111-61-5
EINECS: 203-887-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=850e31ba455f853b0fb68eab8e2b0f97adc3baee&vid=850e31ba455f853b0fb68eab8e2b0f97adc3baee&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %