Print…
Stearoyl chloride ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
S0404-25G S0404-250G
TCIAS0404-25GEA 72 EUR
TCIAS0404-25G TCIAS0404-250G
Stearoyl chloride ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Stearoyl chloride
Fórmula: C₁₈H₃₅ClO
Ponto de ebulição: 215°C
Ponto de Fusão: 164…167 °C
Densidade: 0,9007 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000744
Número CAS: 112-76-5
EINECS: 204-004-5
UN: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3ef488a86ef3293740bd077f7d2790df215b7f0&vid=a3ef488a86ef3293740bd077f7d2790df215b7f0&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %