Print…
Lithium stearate ≥90.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Stearic acid lithium salt, Lithium Stearate
S0237-25G S0237-500G
TCIAS0237-25GEA 24 EUR
TCIAS0237-25G TCIAS0237-500G
Lithium stearate ≥90.0% (por análise titulométrica)
Lithium stearate
Fórmula: C₁₈H₃₅LiO₂
Peso Molecular: 290.42 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042032
Número CAS: 4485-12-5
EINECS: 224-772-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0d3b455d4eaa3a26caa0869a8d46d8e96a68cafb&vid=0d3b455d4eaa3a26caa0869a8d46d8e96a68cafb&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White powder to crystaline
Purity (Nonaqueous Titration) min. 90.0 %
Stearic acid (composition of fatty acid) min. 60.0 %