Print…
Estearato de cálcio ≥99.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
S0236-25G S0236-500G
TCIAS0236-25GEA 16 EUR
TCIAS0236-25G TCIAS0236-500G
Estearato de cálcio ≥99.0% (por análise titulométrica)
Estearato de cálcio
Fórmula: C₃₆H₇₀CaO₄
Ponto de Fusão: 147…149 °C
Densidade: 1,065 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00036390
Número CAS: 1592-23-0
EINECS: 216-472-8
Merck Index: 14,01703
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c9661715cecbba92b3ead04a2b0ed6718ea0ea21&vid=c9661715cecbba92b3ead04a2b0ed6718ea0ea21&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (Chelometric Titration) min. 99.0 %
Stearic acid (composition of fatty acid) min. 60.0 %