Print…
Methyltriethoxysilane ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Triethoxy(methyl)silane
M0451-25ML M0451-500ML
TCIAM0451-25MLEA 16 EUR
TCIAM0451-25ML TCIAM0451-500ML
Methyltriethoxysilane ≥98.0% (por GC)
Methyltriethoxysilane
Fórmula: C₇H₁₈O₃Si
Ponto de ebulição: 143°C
Ponto de Fusão: –50 °C
Densidade: 0,89 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 23°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00009066
Número CAS: 2031-67-6
EINECS: 217-983-9
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2c90e7d8c9d82c58793cc0e9f94794090d17d847&vid=2c90e7d8c9d82c58793cc0e9f94794090d17d847&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %