Print…
Formato de propilo ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Propilformato
F0058-25ML F0058-500ML
TCIAF0058-25MLEA 16 EUR
TCIAF0058-25ML TCIAF0058-500ML
Formato de propilo ≥95.0% (por GC)
Formato de propilo
Fórmula: C₄H₈O₂
Ponto de ebulição: 81°C
Ponto de Fusão: –93 °C
Densidade: 0,906 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 0°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003295
Número CAS: 110-74-7
EINECS: 203-798-0
UN: 1281
ADR: 3,II
Merck Index: 14,07858
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3285fd419627d62cdd2fc384892d863903368efc&vid=3285fd419627d62cdd2fc384892d863903368efc&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %